Tlačiť
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ceric oxide, Cerium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
700290-100G 700290-25G
SIAL700290-100GEA 412.76 EUR
SIAL700290-100G SIAL700290-25G
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
Teplota varu: 3468 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2000 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00010933
Číslo CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035