Tlačiť
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Praseodymium trinitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
205133-10G 205133-250G 205133-50G
SIAL205133-10GEA 76.91 EUR
SIAL205133-10G SIAL205133-250G SIAL205133-50G
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
Vzorec: N₃O₉Pr·6H₂O
Mw: 435.01
Teplota tavenia: 56
Hustota: 2.233 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149826
Číslo CAS: 15878-77-0
EINECS: 233-796-5
OSN: 1477
ADR: 5.1 III