Dimethyl trisulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Dimethyltrisulphide
H32913.06
H32913.14
H32913.06EA
129.56
EUR
H32913.06
H32913.14
Dimethyl trisulphide ≥98%
Dimethyl trisulphide
Purity: 98%
CAS No.: 3658-80-8
Molecular Formula: C2H6S3
Formula Weight: 126.26
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Stench
Boiling Point: 165-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039808
Vzorec:
C₂H₆S₃ Teplota varu: 165…175 °C Hustota: 1,203 Teplota vzplanutia: 52 °C (126 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039808 Číslo CAS: 3658-80-8 EINECS: 222-910-9 OSN: 1993 ADR: 3,III |