Tlačiť
Di-tert-butyl disulphide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 486.96 EUR
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Di-tert-butyl disulphide 98%
Di-tert-butyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
Teplota varu: 198…204 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008838
Číslo CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %