Tlačiť
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
213365-100G 213365-500G
SIAL213365-100GEA 221.02 EUR
SIAL213365-100G SIAL213365-500G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Vzorec: O₃Se
Teplota tavenia: 117,85…118.85 °C
Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 13768-86-0
EINECS: 237-385-1