Tlačiť
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
325473-100G 325473-500G 325473-5G
SIAL325473-100GEA 128.36 EUR
SIAL325473-100G SIAL325473-500G SIAL325473-5G
Oxid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid seleničitý
Vzorec: SeO₂
Teplota tavenia: 315 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003562
Číslo CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508