Tlačiť
Ammonium hexafluorotitanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
204749-10G 204749-250G 204749-50G
SIAL204749-10GEA 84.12 EUR
SIAL204749-10G SIAL204749-250G SIAL204749-50G
Ammonium hexafluorotitanate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorotitanate
Vzorec: H₈F₆N₂Ti
Mw: 197.95
Číslo MDL: MFCD00010888
Číslo CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III