Tlačiť
Ammonium hexafluorotitanate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
43192.22 43192.14 43192.36
43192.22EA 539.15 EUR
43192.22 43192.14 43192.36
Ammonium hexafluorotitanate ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorotitanate
Purity: 99.99% CAS No.: 16962-40-6 Molecular Formula: (NH4)2TiF6 Formula Weight: 197.95 Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00010888
Vzorec: H₈F₆N₂Ti
Mw: 197.95
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010888
Číslo CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III