Tlačiť
Hydrogensíran amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium bisulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
455849-100G 455849-25G
SIAL455849-100GEA 242.28 EUR
SIAL455849-100G SIAL455849-25G
Hydrogensíran amonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogensíran amonný
Vzorec: H₅NO₄S
Teplota varu: 350 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 138,85 °C
Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00051073
Číslo CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
OSN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526