Hydrogensíran amonný ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14485.14
14485.22
14485.36
14485.14EA
62.98
EUR
14485.14
14485.22
14485.36
Hydrogensíran amonný ≥99.9% (metals basis)
Hydrogensíran amonný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7803-63-6
Molecular Formula: NH4HSO4
Formula Weight: 115.10
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2506
MDL No.: MFCD00051073
Vzorec:
H₅NO₄S Teplota varu: 350 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 146,9 °C Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051073 Číslo CAS: 7803-63-6 EINECS: 232-265-5 OSN: 2506 ADR: 8,II Merck Index: 12,00526 |