Tlačiť
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
216593-100G 216593-25G 216593-5G
SIAL216593-100GEA 410.17 EUR
SIAL216593-100G SIAL216593-25G SIAL216593-5G
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec: H₄F₆NP
Mw: 163
Teplota tavenia: 198
Hustota: 2.18 g/cm³ (18 °C)
Číslo MDL: MFCD00064642
Číslo CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00557