Tlačiť
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
201138-100G 201138-25G 201138-500G
SIAL201138-100GEA 237.13 EUR
SIAL201138-100G SIAL201138-25G SIAL201138-500G
Ammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec: H₄F₆NP
Mw: 163
Teplota tavenia: 198
Hustota: 2.18 g/cm³ (18 °C)
Číslo MDL: MFCD00064642
Číslo CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00557