Ammonium hexafluorophosphate ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11495.14
11495.22
11495.14EA
108.7
EUR
11495.14
11495.22
Ammonium hexafluorophosphate ≥99.5%
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec:
H₄F₆NP Teplota tavenia: 198 °C Hustota: 2,180 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064642 Číslo CAS: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,526 |