Tlačiť
Ammonium hexafluorophosphate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 155.02 EUR
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Ammonium hexafluorophosphate 99%, pure
Ammonium hexafluorophosphate
Vzorec: H₄F₆NP
Mw: 163
Teplota tavenia: 198 °C (rozkl.)
Hustota: 2.18 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064642
Číslo CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00557
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %