Tlačiť
Dimolybdenan amonný (56,5% Mo)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ammonium molybdate (di), Diammonium dimolybdate
12215.30 12215.A1 12215.18
12215.30EA 109.35 EUR
12215.30 12215.A1 12215.18
Dimolybdenan amonný (56,5% Mo)
Dimolybdenan amonný
CAS No.: 27546-07-2 Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010882
Vzorec: H₈Mo₂N₂O₇
Mw: 339.95
Hustota: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010882
Číslo CAS: 27546-07-2
EINECS: 248-517-2