Tlačiť
Triphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T84603-100G T84603-25G
SIALT84603-100GEA 83.43 EUR
SIALT84603-100G SIALT84603-25G
Triphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₁₅OP
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155…158 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Číslo MDL: MFCD00002080
Číslo CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8