Tlačiť
Triphenylphosphine oxide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12455.14 A12455.22 A12455.36
A12455.14EA 36.78 EUR
A12455.14 A12455.22 A12455.36
Triphenylphosphine oxide ≥99%
Triphenylphosphine oxide
Purity: 99% CAS No.: 791-28-6 Molecular Formula: C18H15OP Formula Weight: 278.29 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 153-159° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 745854 MDL No.: MFCD00002080
Vzorec: C₁₈H₁₅OP
Teplota varu: 360 °C
Teplota tavenia: 153…159 °C
Hustota: 1,200
Teplota vzplanutia: 180 °C (356 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002080
Číslo CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8