Tlačiť
Triphenylphosphine oxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 41.32 EUR
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Triphenylphosphine oxide 99%
Triphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₁₅OP
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 154…158 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002080
Číslo CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %