Tlačiť
Ferocen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F408-100G F408-500G F408-5G
SIALF408-100GEA 90.65 EUR
SIALF408-100G SIALF408-500G SIALF408-5G
Ferocen, Sigma-Aldrich®
Ferocen
Vzorec: C₁₀H₁₀Fe
Teplota varu: 249 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…175 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001427
Číslo CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070