Tlačiť
Ferocen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
87202.18 87202.30 87202.A1
87202.18EA 50.54 EUR
87202.18 87202.30 87202.A1
Ferocen ≥99%
Ferocen
Purity: 99% CAS No.: 102-54-5 Molecular Formula: C10H10Fe Formula Weight: 186.04 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Yellow to orange Odour: Characteristic Melting Point: 173-174° Boiling Point: 249° Merck Reference: 14,4037 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00001427
Vzorec: C₁₀H₁₀Fe
Teplota varu: 249 °C
Teplota tavenia: 173…174 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001427
Číslo CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,4037