Tlačiť
Tetrapropylammonium perruthenate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
M-Clarity™ quality level = MQ100
330744-1G 330744-250MG
SIAL330744-1GEA 278.39 EUR
SIAL330744-1G SIAL330744-250MG
Tetrapropylammonium perruthenate, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium perruthenate
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Mw: 351.43
Teplota tavenia: 165
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00074914
Číslo CAS: 114615-82-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 III