Tlačiť
Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
B24511.88 B24511.02 B24511.77
B24511.88EA 717.8 EUR
B24511.88 B24511.02 B24511.77
Tetrapropylammonium perruthenate ≥98%
Tetrapropylammonium perruthenate
Purity: 98% CAS No.: 114615-82-6 Molecular Formula: C12H28NO4Ru Formula Weight: 351.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 160° dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00074914
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Mw: 351.43
Teplota tavenia: 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00074914
Číslo CAS: 114615-82-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 II