Tlačiť
Tetrapropylammonium perruthenate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378390010 378392500
ACRO378390010EA 382.27 EUR
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Teplota tavenia: 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00074914
Číslo CAS: 114615-82-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %