Tlačiť
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
281026-5G 281026-100G 281026-25G
SIAL281026-5GEA 34.42 EUR
SIAL281026-5G SIAL281026-100G SIAL281026-25G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₆H₃₆F₆NP
Číslo MDL: MFCD00011748
Číslo CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
OSN: 3263
ADR: 8,III