Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17196.22
A17196.14
A17196.36
A17196.22EA
288.01
EUR
A17196.22
A17196.14
A17196.36
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 3109-63-5
Molecular Formula: C16H36F6NP
Formula Weight: 387.44
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00011748
Vzorec:
C₁₆H₃₆F₆NP Teplota tavenia: 242…248 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011748 Číslo CAS: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 OSN: 3263 ADR: 8,III |