Tlačiť
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17196.22 A17196.14 A17196.36
A17196.22EA 288.01 EUR
A17196.22 A17196.14 A17196.36
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 3109-63-5 Molecular Formula: C16H36F6NP Formula Weight: 387.44 Melting Point: 242-248° MDL No.: MFCD00011748
Vzorec: C₁₆H₃₆F₆NP
Teplota tavenia: 242…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011748
Číslo CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
OSN: 3263
ADR: 8,III