Tlačiť
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
352580250 352581000 352585000
ACRO352580250EA 121.94 EUR
ACRO352580250 ACRO352581000 ACRO352585000
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₆H₃₆F₆NP
Teplota tavenia: 244…246 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011748
Číslo CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 247 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %