Tlačiť
Tetraethylammonium nitrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420310250 420310100
ACRO420310250EA 190.53 EUR
ACRO420310250 ACRO420310100
Tetraethylammonium nitrate 99%
Tetraethylammonium nitrate
Vzorec: C₈H₂₀N₂O₃
Teplota tavenia: >240 °C
Hustota: 1,1622 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041978
Číslo CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %