Tetrahexylammonium perchlorate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
30830.06
30830.14
30830.22
30830.06EA
56.96
EUR
30830.06
30830.14
30830.22
Tetrahexylammonium perchlorate
Tetrahexylammonium perchlorate
CAS No.: 4656-81-9
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NClO4
Formula Weight: 454.13
Physical Form: Crystalline
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00043185
Vzorec:
C₂₄H₅₂ClNO₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043185 Číslo CAS: 4656-81-9 EINECS: 225-095-8 OSN: 1479 ADR: 5.1,II |