Tlačiť
Tetrabutylammonium perchlorate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
30801.14 30801.22 30801.88
30801.14EA 152.83 EUR
30801.14 30801.22 30801.88
Tetrabutylammonium perchlorate ≥99%
Tetrabutylammonium perchlorate
Purity: 99+% CAS No.: 1923-70-2 Molecular Formula: C16H36ClNO4 Formula Weight: 341.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 210-217° UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00038722
Vzorec: C₁₆H₃₆ClNO₄
Teplota tavenia: 210…217 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038722
Číslo CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
OSN: 1481
ADR: 5.1,II