Tlačiť
Tetrapropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetra-n-propylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
438243-10G 438243-50G
SIAL438243-10GEA 54.08 EUR
SIAL438243-10G SIAL438243-50G
Tetrapropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium chloride
Vzorec: C₁₂H₂₈ClN
Mw: 221.81
Teplota tavenia: 230
Hustota: 1.0334 g/cm³ (3 °C)
Číslo MDL: MFCD00038729
Číslo CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5