Tlačiť
Tetrapropylammonium chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
19379.06 19379.14
19379.06EA 73.41 EUR
19379.06 19379.14
Tetrapropylammonium chloride ≥99%
Tetrapropylammonium chloride
Purity: 99+% CAS No.: 5810-42-4 Molecular Formula: C12H28ClN Formula Weight: 221.87 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 240-242° Solubility: Soluble in water, acetone MDL No.: MFCD00038729
Vzorec: C₁₂H₂₈ClN
Teplota tavenia: 240…242 °C
Hustota: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038729
Číslo CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5