Tlačiť
Tetrapropylammonium chloride 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetra-n-propylammonium chloride
420710250 420711000
ACRO420710250EA 160.62 EUR
ACRO420710250 ACRO420711000
Tetrapropylammonium chloride 94%
Tetrapropylammonium chloride
Vzorec: C₁₂H₂₈ClN
Mw: 221.81
Teplota tavenia: 240…242 °C
Hustota: 1.0334
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038729
Číslo CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥92 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)