Cetrimonium chloride ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 112-02-7
Molecular Formula: C19H42ClN
Formula Weight: 320.00
Physical Form: Powder
Density: 0.968
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 3657974
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011773
Vzorec:
C₁₉H₄₂ClN Teplota tavenia: 234 °C Hustota: 0,968 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011773 Číslo CAS: 112-02-7 EINECS: 203-928-6 OSN: 2923 ADR: 8,III |