Tlačiť
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
A17924.06 A17924.14 A17924.22
A17924.06EA 38.49 EUR
A17924.06 A17924.14 A17924.22
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥97%
Dodecyltrimethylammonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 112-00-5 Molecular Formula: C15H34ClN Formula Weight: 263.90 Odour: Odourless Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 3915951 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00041974
Vzorec: C₁₅H₃₄ClN
Mw: 263.89
Teplota tavenia: ∼ 237 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041974
Číslo CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
ADR: 9 III