Tlačiť
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
409320250 409321000
ACRO409320250EA 145.21 EUR
ACRO409320250 ACRO409321000
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₅H₃₄ClN
Teplota tavenia: 237 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041974
Číslo CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Color of solution ≤100 APHA (10 % in water)