Tlačiť
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
A10761.09 A10761.18 A10761.30
A10761.09EA 65.29 EUR
A10761.09 A10761.18 A10761.30
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%
Dodecyltrimethylammonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1119-94-4 Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br Formula Weight: 308.35 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3597463 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011767
Vzorec: C₁₅H₃₄BrN
Mw: 308.35
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011767
Číslo CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
ADR: 9 III