Tlačiť
Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 599.64 EUR
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, pure
Dodecyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₅H₃₄BrN
Mw: 308.35
Teplota tavenia: 246 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011767
Číslo CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)