Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 54.08 EUR
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Mw: 329.27
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011634
Číslo CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8