Tlačiť
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethane-1,3-diylbis(dimethylphosphine), 1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Bis(1,2-dimethylphosphino)ethane, DMPE, Ethylenebis(dimethylphosphine)
M-Clarity™ quality level = MQ100
261939-1G 261939-5G
SIAL261939-1GEA 169.27 EUR
SIAL261939-1G SIAL261939-5G
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
Vzorec: C₆H₁₆P₂
Teplota varu: 26 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 147…149 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008511
Číslo CAS: 23936-60-9