Tlačiť
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pentane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), Pentylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
287997-1G 287997-5G
SIAL287997-1GEA 56.56 EUR
SIAL287997-1G SIAL287997-5G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
Vzorec: C₂₉H₃₀P₂
Teplota varu: 230 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 43…46 °C
Číslo MDL: MFCD00003052
Číslo CAS: 27721-02-4