Tlačiť
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DPPB, 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Butylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)butane, Butane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
M-Clarity™ quality level = MQ100
261947-25G 261947-5G
SIAL261947-25GEA 233.05 EUR
SIAL261947-25G SIAL261947-5G
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Vzorec: C₂₈H₂₈P₂
Teplota tavenia: 195 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003051
Číslo CAS: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7