Tlačiť
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 104.29 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Vzorec: C₂₇H₂₆P₂
Teplota tavenia: 57…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003050
Číslo CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %