Tlačiť

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)

M-Clarity™ quality level = MQ200

106496-10G 106496-50G
SIAL106496-10GEA 72.2 EUR
SIAL106496-10G SIAL106496-50G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Vzorec: C₂₆H₂₄P₂
Mw: 398.42
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003047
Číslo CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR