Tlačiť
Bismuth(III) nitrate oxide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11122.09 11122.18
11122.09EA 216.21 EUR
11122.09 11122.18
Bismuth(III) nitrate oxide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Bismuth(III) nitrate oxide
Vzorec: BiNO₄
Hustota: 4,93 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064844
Číslo CAS: 10361-46-3
EINECS: 233-792-3
OSN: 1477
ADR: 5.1,II