Tlačiť
Dusičnan vizmutitý bazický 71-74% (Bi basis (calc. on dried substance)), Puriss., meets analytical specification of DAB, USP, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
10334-1KG 10334-250G
10334-1KGEA 254.71 EUR
10334-1KG 10334-250G
Dusičnan vizmutitý bazický 71-74% (Bi basis (calc. on dried substance)), Puriss., meets analytical specification of DAB, USP, Fluka™
Dusičnan vizmutitý bazický
Vzorec: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Teplota tavenia: >500 °C (rozkl.)
Hustota: 5,29 g/cm³ (22.8 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064844
Číslo CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of Bi (calculated to dried substances) 71 - 74 %
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Acidly reacting impurities complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0025 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Lead complying
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.5 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.5 %
Carbonate (CO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Residual solvents complying