Tlačiť
Dusičnan vizmutitý bazický (≥79% Bi₂O₃)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
40476.14 40476.22 40476.36 AB209264.0100
40476.14EA 54.48 EUR
40476.14 40476.22 40476.36 ABCRAB209264.0100
Dusičnan vizmutitý bazický (≥79% Bi₂O₃)
Dusičnan vizmutitý bazický
CAS No.: 1304-85-4 Molecular Formula: Bi5O(OH)9(NO3)4 (approximate) Formula Weight: 1461.98 Physical Form: Powder Density: 6.04 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 260° dec. Solubility: Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute HNO3 and HCl Merck Reference: 14,1284 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00064844
Ceramic glazes and enamel fluxes
Vzorec: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Mw: 1461.99
Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.)
Hustota: 6.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064844
Číslo CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
OSN: 1477
ADR: 5.1 II