Tlačiť
chlorpyrifos
Dodávateľ: EHRENSTORFER
Nebezpečí
Synonymá: Dursban®, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl thiophosphate, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothionate
C11600000 CR11600000
EHERC11600000EA 106.7 EUR
EHERC11600000 EHERCR11600000
chlorpyrifos
chlorpyrifos
Vzorec: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
Teplota varu: 276 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 2921-88-2
EINECS: 220-864-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02242