Tlačiť
Chlorid-oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
307610-250G 307610-50G
SIAL307610-250GEA 286.8 EUR
SIAL307610-250G SIAL307610-50G
Chlorid-oxid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid-oxid vizmutitý
Vzorec: BiClO
Hustota: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010895
Číslo CAS: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7