Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
17131.14
17131.22
17131.14EA
138.99
EUR
17131.14
17131.22
Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.95% (metals basis)
Chlorid-oxid vizmutitý
Purity: 99.95%
CAS No.: 7787-59-9
Molecular Formula: BiClO
Formula Weight: 260.43
Physical Form: Powder
Density: 7.72
Refractive Index: 2.15
Appearance: Very pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1263
MDL No.: MFCD00010895
Vzorec:
BiClO Mw: 260.43 Teplota tavenia: Dec. Hustota: 7.72 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010895 Číslo CAS: 7787-59-9 EINECS: 232-122-7 Merck Index: 14,1263 |