Tlačiť
Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
17131.14 17131.22
17131.14EA 138.99 EUR
17131.14 17131.22
Chlorid-oxid vizmutitý ≥99.95% (metals basis)
Chlorid-oxid vizmutitý
Purity: 99.95% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Vzorec: BiClO
Mw: 260.43
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 7.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010895
Číslo CAS: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7
Merck Index: 14,1263