Tlačiť
tert-Butylchlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
190500-100G 190500-25G 190500-5G
SIAL190500-100GEA 570 EUR
SIAL190500-100G SIAL190500-25G SIAL190500-5G
tert-Butylchlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
Mw: 150.72
Teplota varu: 125
Teplota tavenia: 87…90 °C
Hustota: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 22
Číslo MDL: MFCD00000501
Číslo CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4